missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FGFR2 Protein

A cDNA sequence encoding the FGFR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 2263
Nombre FGFR2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen FGFR2
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908668
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11876-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15988658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11876-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15998658
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11876-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

2263
Research Use Only
FGFR2
Human
His
FGFR2 protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
FGFR2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
RPSFSLVEDT TLEPEEPPTK YQISQPEVYV AAPGESLEVR CLLKDAAVIS WTKDGVHLGP NNRTVLIGEY LQIKGATPRD SGLYACTASR TVDSETWYFM VNVTDAISSG DDEDDTDGAE DFVSENSNNK RAPYWTNTEK MEKRLHAVPA ANTVKFRCPA GGNPMPTMRW LKNGKEFKQE HRIGGYKVRN QHWSLIMESV VPSDKGNYTC VVENEYGSIN HTYHLDVVER SPHRPILQAG LPANASTVVG GDVEFVCKVY SDAQPHIQWI KHVEKNGSKY GPDGLPYLKV LKHSGINSSN AEVLALFNVT EADAGEYICK VSNYIGQANQ SAWLTVLPKQ QAPGREKEIT ASPDYLELEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications