Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FDXR, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FDXR, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001244941.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2232 |
Nombre | FDXR, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999499
|
enQuireBio™
QP6033-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15919509
|
enQuireBio™
QP6033-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909509
|
enQuireBio™
QP6033-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929509
|
enQuireBio™
QP6033-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939509
|
enQuireBio™
QP6033-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15949509
|
enQuireBio™
QP6033-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001244941.2 | |
FDXR, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 6 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2232 | |
Research Use Only | |
FDXR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STQEKTPQIC VVGSGPAGFY TAQHLLKQHP QAHVDIYEKQ PVPFGLVRFG VAPDHPEVKS YGAEDHRALE IPGEELPGVC SARAFVGWYN GLPENQELEP DLSCDTAVIL GQGNVALDVA RILLTPPEHL ERTDITKAAL GVLRQSRVKT VWLVGRRGPL QVAFTIKELR EMIQLPGARP ILDPVDFLGL QDKIKEVPRP RKRLTELLLR TATEKPGPAE AARQASASRA WGLRFFRSPQ QVLPSPDGRR AAGVRLAVTR LEGVDEATRA VPTGDMEDLP CGLVLSSIGY KSRPVDPSVP FDSKLGVIPN VEGRVMDVPG LYCSGWVKRG PTGVIATTMT DSFLTGQMLL QDLKAGLLPS GPRPGYAAIQ ALLSSRGVRP VSFSDWEKLD AEEVARGQGT GKPREKLVDP QEMLRLLGH | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |