Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fc receptor-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fc receptor-like protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001004310.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 343413 |
Nombre | Fc receptor-like protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020251
|
enQuireBio™
QP7695-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060251
|
enQuireBio™
QP7695-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030251
|
enQuireBio™
QP7695-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050251
|
enQuireBio™
QP7695-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070251
|
enQuireBio™
QP7695-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040251
|
enQuireBio™
QP7695-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001004310.2 | |
Fc receptor-like protein 1 | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
343413 | |
Research Use Only | |
FCRL6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LYLQAWPNPV FEGDALTLRC QGWKNTPLSQ VKFYRDGKFL HFSKENQTLS MGAATVQSRG QYSCSGQVMY IPQTFTQTSE TAMVQVQELF PPPVLSAIPS PEPREGSLVT LRCQTKLHPL RSALRLLFSF HKDGHTLQDR GPHPELCIPG AKEGDSGLYW CEVAPEGGQV QKQSPQLEVR VQAPVSRPVL TLHHGPADPA VGDMVQLLCE AQRGSPPILY SFYLDEKIVG NHSAPCGGTT SLLFPVKSEQ DAGNYSCEAE NSVSRERSEP KKLSLKGSQV LFTPASNW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |