missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein

A DNA sequence encoding the Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10369-ec-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15963648

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000034.1
FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein
Research Use Only
FAS
The ED50 as determined by its ability to inhibit the cytotoxicity of Jurkat cells is between 10-15 ug/ml in the presence of 2 ng/ml of rHuFas Ligand.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
355
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
RLSSKSVNAQ VTDINSKGLE LRKTVTTVET QNLEGLHHDG QFCHKPCPPG ERKARDCTVN GDEPDCVPCQ EGKEYTDKAH FSSKCRRCRL CDEGHGLEVE INCTRTQNTK CRCKPNFFCN STVCEHCDPC TKCEHGIIKE CTLTSNTKCK EEGSRSN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales