missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein
A DNA sequence encoding the Human FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1995.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000034.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 355 |
Nombre | FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963648
|
enQuireBio™
QP10369-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943648
|
enQuireBio™
QP10369-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933648
|
enQuireBio™
QP10369-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953648
|
enQuireBio™
QP10369-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_000034.1 | |
FAS / CD95 / APO-1 / TNFRSF6 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RLSSKSVNAQ VTDINSKGLE LRKTVTTVET QNLEGLHHDG QFCHKPCPPG ERKARDCTVN GDEPDCVPCQ EGKEYTDKAH FSSKCRRCRL CDEGHGLEVE INCTRTQNTK CRCKPNFFCN STVCEHCDPC TKCEHGIIKE CTLTSNTKCK EEGSRSN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
355 | |
Research Use Only | |
FAS | |
The ED50 as determined by its ability to inhibit the cytotoxicity of Jurkat cells is between 10-15 ug/ml in the presence of 2 ng/ml of rHuFas Ligand. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |