Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM150A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FAM150A, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_997296.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 389658 |
Nombre | FAM150A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030681
|
enQuireBio™
QP7769-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050681
|
enQuireBio™
QP7769-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040681
|
enQuireBio™
QP7769-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060681
|
enQuireBio™
QP7769-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070681
|
enQuireBio™
QP7769-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080681
|
enQuireBio™
QP7769-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_997296.1 | |
FAM150A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
389658 | |
Research Use Only | |
FAM150A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPRGRRGARV TDKEPKPLLF LPAAGAGRTP SGSRSAEIFP RDSNLKDKFI KHFTGPVTFS PECSKHFHRL YYNTRECSTP AYYKRCARLL TRLAVSPLCS QT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |