Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM150A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FAM150A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7769-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_997296.1
FAM150A Protein
Research Use Only
FAM150A
Recombinant Protein
E. coli
RPRGRRGARV TDKEPKPLLF LPAAGAGRTP SGSRSAEIFP RDSNLKDKFI KHFTGPVTFS PECSKHFHRL YYNTRECSTP AYYKRCARLL TRLAVSPLCS QT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
389658
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol