Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC5 Protein
A cDNA sequence encoding the EXOSC5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | EXOSC5 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928488
|
enQuireBio™
QP11821-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918488
|
enQuireBio™
QP11821-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908488
|
enQuireBio™
QP11821-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
EXOSC5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The EXOSC5 solution (0.5 mg/1ml) contains PBS buffer (pH 7.4), 200mM Nacl, 2mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMEEETHTDA KIRAENGTGS SPRGPGCSLR HFACEQNLLS RPDGSASFLQ GDTSVLAGVY GPAEVKVSKE IFNKATLEVI LRPKIGLPGV AEKSRERLIR NTCEAVVLGT LHPRTSITVV LQVVSDAGSL LACCLNAACM ALVDAGVPMR ALFCGVACAL DSDGTLVLDP TSKQEKEARA VLTFALDSVE RKLLMSSTKG LYSDTELQQC LAAAQAASQH VFRFYRESLQ RRYSKS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |