Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EXOSC1 Protein
A cDNA sequence encoding the EXOSC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 51013 |
---|---|
Nombre | EXOSC1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | EXOSC1 |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15908478
|
enQuireBio™
QP11817-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998468
|
enQuireBio™
QP11817-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988468
|
enQuireBio™
QP11817-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
51013 | |
Research Use Only | |
EXOSC1 | |
Human | |
His | |
EXOSC1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
EXOSC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPPVRY CIPGERLCNL EEGSPGSGTY TRHGYIFSSL AGCLMKSSEN GALPVVSVVR ETESQLLPDV GAIVTCKVSS INSRFAKVHI LYVGSMPLKN SFRGTIRKED VRATEKDKVE IYKSFRPGDI VLAKVISLGD AQSNYLLTTA ENELGVVVAH SESGIQMVPI SWCEMQCPKT HTKEFRKVAR VQPEFLQT | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |