missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Eptifibatide Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 595.00€
Especificaciones
Nombre | Eptifibatide Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918428
|
enQuireBio™
QP11802-5MG |
5 mg |
137.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908428
|
enQuireBio™
QP11802-25MG |
25 mg |
212.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998418
|
enQuireBio™
QP11802-100MG |
100 mg |
595.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Eptifibatide Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Eptifibatide was lyophilized with no additives. |