Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Embryonic stem cell-related gene Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Embryonic stem cell-related gene protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7626-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Embryonic stem cell-related gene Protein
Research Use Only
ESRG
Recombinant Protein
E. coli
MTLFSDSARL HPGEINSLVA HTKPVWWSLH TDAHEIWCRD SDRGTSLGRS IPCPPALCSV RKIHLRPQVL RPTSPRNISP ISNPVSGLFL LCSPTSLTIP QPLSPFNLGA TLQSLPSLNF NSFHSLVETK ETCFIREPKT PAPVTDWEGS LPLVFNHCRD ASLISRFRPR RDACLGPSPL AASPAFLGQG QVPLNPFSFT LSGKSRFSGA GASTPQPLLL HP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol