Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Embryonic stem cell-related gene Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Embryonic stem cell-related gene protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Embryonic stem cell-related gene Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | ESRG |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069870
|
enQuireBio™
QP7626-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Embryonic stem cell-related gene Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ESRG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTLFSDSARL HPGEINSLVA HTKPVWWSLH TDAHEIWCRD SDRGTSLGRS IPCPPALCSV RKIHLRPQVL RPTSPRNISP ISNPVSGLFL LCSPTSLTIP QPLSPFNLGA TLQSLPSLNF NSFHSLVETK ETCFIREPKT PAPVTDWEGS LPLVFNHCRD ASLISRFRPR RDACLGPSPL AASPAFLGQG QVPLNPFSFT LSGKSRFSGA GASTPQPLLL HP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |