missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ELP5 Protein

A cDNA sequence encoding the ELP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11780-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998338

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

ELP5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTPSEGA RAGTGRELEM LDSLLALGGL VLLRDSVEWE GRSLLKALVK KSALCGEQVH ILGCEVSEEE FREGFDSDIN NRLVYHDFFR DPLNWSKTEE AFPGGPLGAL RAMCKRTDPV PVTIALDSLS WLLLRLPCTT LCQVLHAVSH QDSCPGDSSS VGKVSVLGLL HEELHGPGPV GALSSLAQTE VTLGGTMGQA SAHILCRRPR QRPTDQTQWF SILPDFSLDL QEGPSVESQP YSDPHIPPVD PTTHLTFNLH LSKKEREARD SLILPFQFSS EKQQALLRPR PGQATSHIFY EPDAYDDLDQ EDPDDDLDI
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ELP5 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales