Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELP5 Protein
A cDNA sequence encoding the ELP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ELP5 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998338
|
enQuireBio™
QP11780-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978338
|
enQuireBio™
QP11780-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988338
|
enQuireBio™
QP11780-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ELP5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ELP5 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTPSEGA RAGTGRELEM LDSLLALGGL VLLRDSVEWE GRSLLKALVK KSALCGEQVH ILGCEVSEEE FREGFDSDIN NRLVYHDFFR DPLNWSKTEE AFPGGPLGAL RAMCKRTDPV PVTIALDSLS WLLLRLPCTT LCQVLHAVSH QDSCPGDSSS VGKVSVLGLL HEELHGPGPV GALSSLAQTE VTLGGTMGQA SAHILCRRPR QRPTDQTQWF SILPDFSLDL QEGPSVESQP YSDPHIPPVD PTTHLTFNLH LSKKEREARD SLILPFQFSS EKQQALLRPR PGQATSHIFY EPDAYDDLDQ EDPDDDLDI | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |