Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5980-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949109
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001164666.1
ELAV-like protein 1
Research Use Only
ELAVL2
Recombinant Protein
E. coli
QLSNGPTCNN TANGPTTINN NCSSPVDSGN TEDSKTNLIV NYLPQNMTQE ELKSLFGSIG EIESCKLVRD KITGQSLGYG FVNYIDPKDA EKAINTLNGL RLQTKTIKVS YARPSSASIR DANLYVSGLP KTMTQKELEQ LFSQYGRIIT SRILVDQVTG ISRGVGFIRF DKRIEAEEAI KGLNGQKPPG ATEPITVKFA NNPSQKTNQA ILSQLYQSPN RRYPGPLAQQ AQRFRLDNLL NMAYGVKRFS PMTIDGMTSL AGINIPGHPG TGWCIFVYNL APDADESILW QMFGPFGAVT NVKVIRDFNT NKCKGFGFVT MTNYDEAAMA IASLNGYRLG DRVLQVSFKT NKT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1993
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol