Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ELAV-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ELAV-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001164666.1
ID de gen (Entrez) 1993
Nombre ELAV-like protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15909109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5980-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15929109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5980-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15919109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5980-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15939109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5980-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15949109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5980-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5980-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001164666.1
ELAV-like protein 1
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
1993
Research Use Only
ELAVL2
Recombinant Protein
E. coli
QLSNGPTCNN TANGPTTINN NCSSPVDSGN TEDSKTNLIV NYLPQNMTQE ELKSLFGSIG EIESCKLVRD KITGQSLGYG FVNYIDPKDA EKAINTLNGL RLQTKTIKVS YARPSSASIR DANLYVSGLP KTMTQKELEQ LFSQYGRIIT SRILVDQVTG ISRGVGFIRF DKRIEAEEAI KGLNGQKPPG ATEPITVKFA NNPSQKTNQA ILSQLYQSPN RRYPGPLAQQ AQRFRLDNLL NMAYGVKRFS PMTIDGMTSL AGINIPGHPG TGWCIFVYNL APDADESILW QMFGPFGAVT NVKVIRDFNT NKCKGFGFVT MTNYDEAAMA IASLNGYRLG DRVLQVSFKT NKT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.