Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4EBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5974-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15959059
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003723.1
EIF4EBP3 Protein
Research Use Only
EIF4EBP3
Recombinant Protein
E. coli
MSTSTSCPIP GGRDQLPDCY STTPGGTLYA TTPGGTRIIY DRKFLLECKN SPIARTPPCC LPQIPGVTTP PTAPLSKLEE LKEQETEEEI PDDAQFEMDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8637
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol