Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF4EBP3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF4EBP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003723.1
ID de gen (Entrez) 8637
Nombre EIF4EBP3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5974-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15949059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5974-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15939059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5974-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5974-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15969059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5974-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15979059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5974-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_003723.1
EIF4EBP3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
8637
Research Use Only
EIF4EBP3
Recombinant Protein
E. coli
MSTSTSCPIP GGRDQLPDCY STTPGGTLYA TTPGGTRIIY DRKFLLECKN SPIARTPPCC LPQIPGVTTP PTAPLSKLEE LKEQETEEEI PDDAQFEMDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.