Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase XIAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6891-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076590
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001158.2
E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein
Research Use Only
XIAP
Recombinant Protein
E. coli
MTFNSFEGSK TCVPADINKE EEFVEEFNRL KTFANFPSGS PVSASTLARA GFLYTGEGDT VRCFSCHAAV DRWQYGDSAV GRHRKVSPNC RFINGFYLEN SATQSTNSGI QNGQYKVENY LGSRDHFALD RPSETHADYL LRTGQVVDIS DTIYPRNPAM YSEEARLKSF QNWPDYAHLT PRELASAGLY YTGIGDQVQC FCCGGKLKNW EPCDRAWSEH RRHFPNCFFV LGRNLNIRSE SDAVSSDRNF PNSTNLPRNP SMADYEARIF TFGTWIYSVN KEQLARAGFY ALGEGDKVKC FHCGGGLTDW KPSEDPWEQH AKWYPGCKYL LEQKGQEYIN NIHLTHSLEE CLVRTTEKTP SLTRRIDDTI FQNPMVQEAI RMGFSFKDIK KIMEEKIQIS GSNYKSLEVL VADLVNAQKD SMQDESSQTS LQKEISTEEQ LRRLQEEKLC KICMDRNIAI VFVPCGHLVT CKQCAEAVDK CPMCYTVITF KQKIFMS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
331
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol