Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase XIAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001158.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 331 |
Nombre | E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036590
|
enQuireBio™
QP6891-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16056590
|
enQuireBio™
QP6891-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16046590
|
enQuireBio™
QP6891-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066590
|
enQuireBio™
QP6891-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076590
|
enQuireBio™
QP6891-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086590
|
enQuireBio™
QP6891-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001158.2 | |
E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
331 | |
Research Use Only | |
XIAP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTFNSFEGSK TCVPADINKE EEFVEEFNRL KTFANFPSGS PVSASTLARA GFLYTGEGDT VRCFSCHAAV DRWQYGDSAV GRHRKVSPNC RFINGFYLEN SATQSTNSGI QNGQYKVENY LGSRDHFALD RPSETHADYL LRTGQVVDIS DTIYPRNPAM YSEEARLKSF QNWPDYAHLT PRELASAGLY YTGIGDQVQC FCCGGKLKNW EPCDRAWSEH RRHFPNCFFV LGRNLNIRSE SDAVSSDRNF PNSTNLPRNP SMADYEARIF TFGTWIYSVN KEQLARAGFY ALGEGDKVKC FHCGGGLTDW KPSEDPWEQH AKWYPGCKYL LEQKGQEYIN NIHLTHSLEE CLVRTTEKTP SLTRRIDDTI FQNPMVQEAI RMGFSFKDIK KIMEEKIQIS GSNYKSLEVL VADLVNAQKD SMQDESSQTS LQKEISTEEQ LRRLQEEKLC KICMDRNIAI VFVPCGHLVT CKQCAEAVDK CPMCYTVITF KQKIFMS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |