Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7870-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061281
  • 762.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_060301.2
E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
54941
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RNF125
Recombinant Protein
E. coli
GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T