Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_060301.2
ID de gen (Entrez) 54941
Nombre E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16071281
Ver documentos
enQuireBio™
QP7870-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16011291
Ver documentos
enQuireBio™
QP7870-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16061281
Ver documentos
enQuireBio™
QP7870-ec-100ug
100 μg
800.00€
100 microgramos
16091281
Ver documentos
enQuireBio™
QP7870-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16001291
Ver documentos
enQuireBio™
QP7870-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16081281
Ver documentos
enQuireBio™
QP7870-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_060301.2
E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
54941
Research Use Only
RNF125
Recombinant Protein
E. coli
GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein