Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8174-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229755.1
E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein
Research Use Only
RNF41
Recombinant Protein
E. coli
MGYDVTRFQG DVDEDLICPI CSGVLEEPVQ APHCEHAFCN ACITQWFSQQ QTCPVDRSVV TVAHLRPVPR IMRNMLSKLQ IACDNAVFGC SAVVRLDNLM SHLSDCEHNP KRPVTCEQGC GLEMPKDELP NHNCIKHLRS VVQQQQTRIA ELEKTSAEHK HQLAEQKRDI QLLKAYMRAI RSVNPNLQNL EETIEYNEIL EWVNSLQPAR VTRWGGMIST PDAVLQAVIK RSLVESGCPA SIVNELIENA HERSWPQGLA TLETRQMNRR YYENYVAKRI PGKQAVVVMA CENQHMGDDM VQEPGLVMIF AHGVEEI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10193
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol