Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001229755.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10193 |
Nombre | E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053061
|
enQuireBio™
QP8174-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073061
|
enQuireBio™
QP8174-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063061
|
enQuireBio™
QP8174-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083061
|
enQuireBio™
QP8174-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093061
|
enQuireBio™
QP8174-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003071
|
enQuireBio™
QP8174-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001229755.1 | |
E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10193 | |
Research Use Only | |
RNF41 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGYDVTRFQG DVDEDLICPI CSGVLEEPVQ APHCEHAFCN ACITQWFSQQ QTCPVDRSVV TVAHLRPVPR IMRNMLSKLQ IACDNAVFGC SAVVRLDNLM SHLSDCEHNP KRPVTCEQGC GLEMPKDELP NHNCIKHLRS VVQQQQTRIA ELEKTSAEHK HQLAEQKRDI QLLKAYMRAI RSVNPNLQNL EETIEYNEIL EWVNSLQPAR VTRWGGMIST PDAVLQAVIK RSLVESGCPA SIVNELIENA HERSWPQGLA TLETRQMNRR YYENYVAKRI PGKQAVVVMA CENQHMGDDM VQEPGLVMIF AHGVEEI | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |