Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain 1, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_001032583.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8655 |
Nombre | Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16054201
|
enQuireBio™
QP8357-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16074201
|
enQuireBio™
QP8357-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16064201
|
enQuireBio™
QP8357-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084201
|
enQuireBio™
QP8357-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094201
|
enQuireBio™
QP8357-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16004211
|
enQuireBio™
QP8357-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001032583.1 | |
Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8655 | |
Research Use Only | |
DYNLL1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCDRKAVIKN ADMSEEMQQD SVECATQALE KYNIEKDIAA HIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |