Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Código de producto. 16074201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16074201 1 mg 1 miligramo
16064201 10 μg 10 microgramos
16004211 50 μg 50 microgramos
16054201 100 μg 100 microgramos
16084201 200 μg 200 microgramos
16094201 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16074201 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8357ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain 1, cytoplasmic, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001032583.1
ID de gen (Entrez) 8655
Nombre Dynein light chain 1, cytoplasmic Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DYNLL1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MCDRKAVIKN ADMSEEMQQD SVECATQALE KYNIEKDIAA HIKKEFDKKY NPTWHCIVGR NFGSYVTHET KHFIYFYLGQ VAILLFKSG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.