Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYNC2LI1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYNC2LI1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7924-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180393.1
DYNC2LI1 Protein
Research Use Only
DYNC2LI1
Recombinant Protein
E. coli
MPSETLWEIA KAEVEKRGIN GSEGDGAEIA EKFVFFIGSK NGGKTTIILR CLDRDEPPKP TLALEYTYGR RAKGHNTPKD IAHFWELGGG TSLLDLISIP ITGDTLRTFS LVLVLDLSKP NDLWPTMENL LQATKSHVDK VIMKLGKTNA KAVSEMRQKI WNNMPKDHPQ DHELIDPFPV PLVIIGSKYD VFQDFESEKR KVICKTLRFV AHYYGASLMF TSKSEALLLK IRGVINQLAF GIDKSKSICV DQNKPLFITA GLDSFGQIGS PPVPENDIGK LHAHSPMELW KKVYEKLFPP KSINTLKDIK DPARDPQYAE NEVDEMRIQK DLELEQYKRS SSKSWKQIEL DS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51626
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol