Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DYNC2LI1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DYNC2LI1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001180393.1
ID de gen (Entrez) 51626
Nombre DYNC2LI1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16051621
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7924-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16071621
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7924-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16061621
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7924-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081621
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7924-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091621
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7924-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001631
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7924-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001180393.1
DYNC2LI1 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
51626
Research Use Only
DYNC2LI1
Recombinant Protein
E. coli
MPSETLWEIA KAEVEKRGIN GSEGDGAEIA EKFVFFIGSK NGGKTTIILR CLDRDEPPKP TLALEYTYGR RAKGHNTPKD IAHFWELGGG TSLLDLISIP ITGDTLRTFS LVLVLDLSKP NDLWPTMENL LQATKSHVDK VIMKLGKTNA KAVSEMRQKI WNNMPKDHPQ DHELIDPFPV PLVIIGSKYD VFQDFESEKR KVICKTLRFV AHYYGASLMF TSKSEALLLK IRGVINQLAF GIDKSKSICV DQNKPLFITA GLDSFGQIGS PPVPENDIGK LHAHSPMELW KKVYEKLFPP KSINTLKDIK DPARDPQYAE NEVDEMRIQK DLELEQYKRS SSKSWKQIEL DS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.