Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9937-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16099041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129115.1
Dynactin subunit 4 Protein
Research Use Only
DCTN4
Recombinant Protein
Yeast
ASLLQSDRVL YLVQGEKKVR APLSQLYFCR YCSELRSLEC VSHEVDSHYC PSCLENMPSA EAKLKKNRCA NCFDCPGCMH TLSTRATSIS TQLPDDPAKT TMKKAYYLAC GFCRWTSRDV GMADKSVASG GWQEPENPHT QRMNKLIEYY QQLAQKEKVE RDRKKLARRR NYMPLAFSDK YGLGTRLQRP RAGASISTLA GLSLKEGEDQ KEIKIEPAQA VDEVEPLPED YYTRPVNLTE VTTLQQRLLQ PDFQPVCASQ LYPRHKHLLI KRSLRCRKCE HNLSKPEFNP TSIKFKIQLV AVNYIPEVRI MSIPNLRYMK ESQVLLTLTN PVENLTHVTL FECEEGDPDD INSTAKVVVP PKELVLAGKD AAAEYDELAE PQDFQDDPDI IAFRKANKVG IFIKVTPQRE EGEVTVCFKM KHDFKNLAAP IRPIEESDQG TEVIWLTQHV ELSLGPLLP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51164
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol