Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001129115.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51164 |
Nombre | Dynactin subunit 4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16069041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16099041
|
enQuireBio™
QP9937-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001129115.1 | |
Dynactin subunit 4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51164 | |
Research Use Only | |
DCTN4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASLLQSDRVL YLVQGEKKVR APLSQLYFCR YCSELRSLEC VSHEVDSHYC PSCLENMPSA EAKLKKNRCA NCFDCPGCMH TLSTRATSIS TQLPDDPAKT TMKKAYYLAC GFCRWTSRDV GMADKSVASG GWQEPENPHT QRMNKLIEYY QQLAQKEKVE RDRKKLARRR NYMPLAFSDK YGLGTRLQRP RAGASISTLA GLSLKEGEDQ KEIKIEPAQA VDEVEPLPED YYTRPVNLTE VTTLQQRLLQ PDFQPVCASQ LYPRHKHLLI KRSLRCRKCE HNLSKPEFNP TSIKFKIQLV AVNYIPEVRI MSIPNLRYMK ESQVLLTLTN PVENLTHVTL FECEEGDPDD INSTAKVVVP PKELVLAGKD AAAEYDELAE PQDFQDDPDI IAFRKANKVG IFIKVTPQRE EGEVTVCFKM KHDFKNLAAP IRPIEESDQG TEVIWLTQHV ELSLGPLLP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |