Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5918-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968669
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001268354.1
Dynactin subunit 3 Protein
Research Use Only
DCTN3
Recombinant Protein
E. coli
AGLTDLQRLQ ARVEELERWV YGPGGARGSR KVADGLVKVQ VALGNISSKR ERVKILYKKI EDLIKYLDPE YIDRIAIPDA SKLQFILAEE QFILSQVALL EQVNALVPML DSAHIKAVPE HAARLQRLAQ IHIQQQAPWG VGVRDEAGSL VEDVGFAQFL SVLHFGPTGP VCGNH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11258
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol