Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynactin subunit 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynactin subunit 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_001268354.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11258 |
Nombre | Dynactin subunit 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958669
|
enQuireBio™
QP5918-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15978669
|
enQuireBio™
QP5918-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15968669
|
enQuireBio™
QP5918-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988669
|
enQuireBio™
QP5918-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998669
|
enQuireBio™
QP5918-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908679
|
enQuireBio™
QP5918-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001268354.1 | |
Dynactin subunit 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11258 | |
Research Use Only | |
DCTN3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGLTDLQRLQ ARVEELERWV YGPGGARGSR KVADGLVKVQ VALGNISSKR ERVKILYKKI EDLIKYLDPE YIDRIAIPDA SKLQFILAEE QFILSQVALL EQVNALVPML DSAHIKAVPE HAARLQRLAQ IHIQQQAPWG VGVRDEAGSL VEDVGFAQFL SVLHFGPTGP VCGNH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |