Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dr1-associated corepressor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dr1-associated corepressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre Dr1-associated corepressor Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína GST
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16044931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8494-EC-100UG
100 μg
518.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16064931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8494-EC-1MG
1 mg
2365.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-09-2022
para ver el stock
16054931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8494-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8494-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8494-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16094931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8494-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Dr1-associated corepressor Protein
GST
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_006433.2
Recombinant Protein
E. coli
KKKKYNARFP PARIKKIMQT DEEIGKVAAA VPVIISRALE LFLESLLKKA CQVTQSRNAK TMTTSHLKQC IELEQQFDFL KDLVASVPDM QGDGEDNHMD GDKGARRGRK PGSGGRKNGG MGTKSKDKKL SGTDSEQEDE SEDTDTDGEE ETSQPPPQAS HPSAHFQSPP TPFLPFASTL PLPPAPPGPS APDEE
10589
DRAP1