Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dr1-associated corepressor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dr1-associated corepressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8494-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094931
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006433.2
Dr1-associated corepressor Protein
Research Use Only
DRAP1
Recombinant Protein
E. coli
KKKKYNARFP PARIKKIMQT DEEIGKVAAA VPVIISRALE LFLESLLKKA CQVTQSRNAK TMTTSHLKQC IELEQQFDFL KDLVASVPDM QGDGEDNHMD GDKGARRGRK PGSGGRKNGG MGTKSKDKKL SGTDSEQEDE SEDTDTDGEE ETSQPPPQAS HPSAHFQSPP TPFLPFASTL PLPPAPPGPS APDEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10589
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol