Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein XRCC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein XRCC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001093588.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7517 |
Nombre | DNA repair protein XRCC3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056600
|
enQuireBio™
QP6893-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076600
|
enQuireBio™
QP6893-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066600
|
enQuireBio™
QP6893-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086600
|
enQuireBio™
QP6893-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096600
|
enQuireBio™
QP6893-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006610
|
enQuireBio™
QP6893-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001093588.1 | |
DNA repair protein XRCC3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7517 | |
Research Use Only | |
XRCC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLDLLDLNP RIIAAIKKAK LKSVKEVLHF SGPDLKRLTN LSSPEVWHLL RTASLHLRGS SILTALQLHQ QKERFPTQHQ RLSLGCPVLD ALLRGGLPLD GITELAGRSS AGKTQLALQL CLAVQFPRQH GGLEAGAVYI CTEDAFPHKR LQQLMAQQPR LRTDVPGELL QKLRFGSQIF IEHVADVDTL LECVNKKVPV LLSRGMARLV VIDSVAAPFR CEFDSQASAP RARHLQSLGA TLRELSSAFQ SPVLCINQVT EAMEEQGAAH GPLGFWDERV SPALGITWAN QLLVRLLADR LREEEAALGC PARTLR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |