Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein XRCC3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein XRCC3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6893-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001093588.1
DNA repair protein XRCC3 Protein
Research Use Only
XRCC3
Recombinant Protein
E. coli
MDLDLLDLNP RIIAAIKKAK LKSVKEVLHF SGPDLKRLTN LSSPEVWHLL RTASLHLRGS SILTALQLHQ QKERFPTQHQ RLSLGCPVLD ALLRGGLPLD GITELAGRSS AGKTQLALQL CLAVQFPRQH GGLEAGAVYI CTEDAFPHKR LQQLMAQQPR LRTDVPGELL QKLRFGSQIF IEHVADVDTL LECVNKKVPV LLSRGMARLV VIDSVAAPFR CEFDSQASAP RARHLQSLGA TLRELSSAFQ SPVLCINQVT EAMEEQGAAH GPLGFWDERV SPALGITWAN QLLVRLLADR LREEEAALGC PARTLR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7517
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol