Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6511-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16083820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_008986.2
DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Research Use Only
POLR3A
Recombinant Protein
E. coli
FPEKVNKANI NFLRKLVQNG PEVHPGANFI QQRHTQMKRF LKYGNREKMA QELKYGDIVE RHLIDGDVVL FNRQPSLHKL SIMAHLARVK PHRTFRFNEC VCTPYNADFD GDEMNLHLPQ TEEAKAEALV LMGTKANLVT PRNGEPLIAA IQDFLTGAYL LTLKDTFFDR AKACQIIASI LVGKDEKIKV RLPPPTILKP VTLWTGKQIF SVILRPSDDN PVRANLRTKG KQYCGKGEDL C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11128
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol