Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_008986.2
ID de gen (Entrez) 11128
Nombre DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6511-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16063820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6511-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16053820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6511-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6511-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6511-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093820
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6511-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_008986.2
DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
11128
Research Use Only
POLR3A
Recombinant Protein
E. coli
FPEKVNKANI NFLRKLVQNG PEVHPGANFI QQRHTQMKRF LKYGNREKMA QELKYGDIVE RHLIDGDVVL FNRQPSLHKL SIMAHLARVK PHRTFRFNEC VCTPYNADFD GDEMNLHLPQ TEEAKAEALV LMGTKANLVT PRNGEPLIAA IQDFLTGAYL LTLKDTFFDR AKACQIIASI LVGKDEKIKV RLPPPTILKP VTLWTGKQIF SVILRPSDDN PVRANLRTKG KQYCGKGEDL C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.