Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-binding protein inhibitor ID-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-binding protein inhibitor ID-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6191-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002157.2
DNA-binding protein inhibitor ID-2 Protein
Research Use Only
ID2
Recombinant Protein
E. coli
MKAFSPVRSV RKNSLSDHSL GISRSKTPVD DPMSLLYNMN DCYSKLKELV PSIPQNKKVS KMEILQHVID YILDLQIALD SHPTIVSLHH QRPGQNQASR TPLTTLNTDI SILSLQASEF PSELMSNDSK ALCG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3398
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol