Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA-binding protein inhibitor ID-2 Protein
Código de producto. p-7152886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16001450 10 μg 10 microgramos
16041450 50 μg 50 microgramos
16091440 100 μg 100 microgramos
16021450 200 μg 200 microgramos
16031450 500 μg 500 microgramos
16011450 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16001450
Marca: enQuireBio™ QP6191ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA-binding protein inhibitor ID-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002157.2
ID de gen (Entrez) 3398
Nombre DNA-binding protein inhibitor ID-2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ID2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKAFSPVRSV RKNSLSDHSL GISRSKTPVD DPMSLLYNMN DCYSKLKELV PSIPQNKKVS KMEILQHVID YILDLQIALD SHPTIVSLHH QRPGQNQASR TPLTTLNTDI SILSLQASEF PSELMSNDSK ALCG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.