Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dihydropyrimidinase-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dihydropyrimidinase-related protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001014809.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1400 |
Nombre | Dihydropyrimidinase-related protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16099760
|
enQuireBio™
QP7611-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039770
|
enQuireBio™
QP7611-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16009770
|
enQuireBio™
QP7611-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16029770
|
enQuireBio™
QP7611-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049770
|
enQuireBio™
QP7611-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16019770
|
enQuireBio™
QP7611-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001014809.1 | |
Dihydropyrimidinase-related protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1400 | |
Research Use Only | |
CRMP1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSYQGKKSIP HITSDRLLIK GGRIINDDQS LYADVYLEDG LIKQIGENLI VPGGVKTIEA NGRMVIPGGI DVNTYLQKPS QGMTAADDFF QGTRAALVGG TTMIIDHVVP EPGSSLLTSF EKWHEAADTK SCCDYSLHVD ITSWYDGVRE ELEVLVQDKG VNSFQVYMAY KDVYQMSDSQ LYEAFTFLKG LGAVILVHAE NGDLIAQEQK RILEMGITGP EGHALSRPEE LEAEAVFRAI TIAGRINCPV YITKVMSKSA ADIIALARKK GPLVFGEPIA ASLGTDGTHY WSKNWAKAAA FVTSPPLSPD PTTPDYLTSL LACGDLQVTG SGHCPYSTAQ KAVGKDNFTL IPEGVNGIEE RMTVVWDKAV ATGKMDENQF VAVTSTNAAK IFNLYPRKGR IAVGSDADVV IWDPDKLKTI TAKSHKSAVE YNIFEGMECH GSPLVVISQG KIVFEDGNIN VNKGMGRFIP RKAFPEHLYQ RVKIRNKVFG LQGVSRGMYD GPVYEVPATP KYATPAPSAK SSPSKHQPPP IRNLHQSNFS LSGAQIDDNN PRRTGHRIVA PPGGRSNITS LG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |