Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDDS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5932-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968759
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001230493.1
DHDDS Protein
Research Use Only
DHDDS
Recombinant Protein
E. coli
MSWIKEGELS LWERFCANII KAGPMPKHIA FIMDGNRRYA KKCQVERQEG HSQGFNKLAE TLRWCLNLGI LEVTVYAFSI ENFKRSKSEV DGLMDLARQK FSRLMEEKEK LQKHGVCIRV LGDLHLLPLD LQELIAQAVQ ATKNYNKCFL NVCFAYTSRH EISNAVREMA WGVEQGLLDP SDISESLLDK CLYTNRSPHP DILIRTSGEV RLSDFLLWQT SHSCLVFQPV LWPEYTFWNL FEAILQFQMN HSVLQKARDM YAEERKRQQL ERDQATVTEQ LLREGLQASG DAQLRRTRLH KLSARREERV QGFLQALELK RADWLARLGT ASA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
79947
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol