Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHDDS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DHDDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001230493.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 79947 |
Nombre | DHDDS Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958759
|
enQuireBio™
QP5932-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978759
|
enQuireBio™
QP5932-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968759
|
enQuireBio™
QP5932-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988759
|
enQuireBio™
QP5932-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998759
|
enQuireBio™
QP5932-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908769
|
enQuireBio™
QP5932-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001230493.1 | |
DHDDS Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79947 | |
Research Use Only | |
DHDDS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSWIKEGELS LWERFCANII KAGPMPKHIA FIMDGNRRYA KKCQVERQEG HSQGFNKLAE TLRWCLNLGI LEVTVYAFSI ENFKRSKSEV DGLMDLARQK FSRLMEEKEK LQKHGVCIRV LGDLHLLPLD LQELIAQAVQ ATKNYNKCFL NVCFAYTSRH EISNAVREMA WGVEQGLLDP SDISESLLDK CLYTNRSPHP DILIRTSGEV RLSDFLLWQT SHSCLVFQPV LWPEYTFWNL FEAILQFQMN HSVLQKARDM YAEERKRQQL ERDQATVTEQ LLREGLQASG DAQLRRTRLH KLSARREERV QGFLQALELK RADWLARLGT ASA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |