Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyribonuclease gamma Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxyribonuclease gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7580-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243489.1
Deoxyribonuclease gamma Protein
Research Use Only
DNASE1L3
Recombinant Protein
E. coli
MRICSFNVRS FGESKQEDKN AMDVIVKVIK RCDIILVMEI KDSNNRICPI LMEKLNRNSR RGITYNYVIS SRLGRNTYKE QYAFLYKEKL VSVKRSYHYH DYQDGDADVF SREPFVVWFQ SPHTAVKDFV IIPLHTTPET SVKEIDELVE VYTDVKHRWK AENFIFMGDF NAGCSYVPKK AWKNIRLRTD PRFVWLIGDQ EDTTVKKSTN CAYDRIVLRG QEIVSSVVPK SNSVFDFQKA YKLTEEEALD VSDHFPVEFK LQSSRAFTNS KKSVTLRKKT KSKRS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1776
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol