Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Deoxyribonuclease gamma Protein
Código de producto. p-7154248
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16099530
Marca: enQuireBio™ QP7580ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxyribonuclease gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243489.1
ID de gen (Entrez) 1776
Nombre Deoxyribonuclease gamma Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DNASE1L3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MRICSFNVRS FGESKQEDKN AMDVIVKVIK RCDIILVMEI KDSNNRICPI LMEKLNRNSR RGITYNYVIS SRLGRNTYKE QYAFLYKEKL VSVKRSYHYH DYQDGDADVF SREPFVVWFQ SPHTAVKDFV IIPLHTTPET SVKEIDELVE VYTDVKHRWK AENFIFMGDF NAGCSYVPKK AWKNIRLRTD PRFVWLIGDQ EDTTVKKSTN CAYDRIVLRG QEIVSSVVPK SNSVFDFQKA YKLTEEEALD VSDHFPVEFK LQSSRAFTNS KKSVTLRKKT KSKRS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.