Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DENN domain-containing protein 1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DENN domain-containing protein 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7858-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16011231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065997.1
DENN domain-containing protein 1A Protein
Research Use Only
DENND1A
Recombinant Protein
E. coli
MGSRIKQNPE TTFEVYVEVA YPRTGGTLSD PEVQRQFPED YSDQEVLQTL TKFCFPFYVD SLTVSQVGQN FTFVLTDIDS KQRFGFCRLS SGAKSCFCIL SYLPWFEVFY KLLNILADYT TKRQENQWNE LLETLHKLPI PDPGVSVHLS VHSYFTVPDT RELPSIPENR NLTEYFVAVD VNNMLHLYAS MLYERRILII CSKLSTLTAC IHGSAAMLYP MYWQHVYIPV LPPHLLDYCC APMPYLIGIH LSLMEKVRNM ALDDVVILNV DTNTLETPFD DLQSLPNDVI SSLKNRLKKV STTTGDGVAR AFLKAQAAFF GSYRNALKIE PEEPITFCEE AFVSHYRSGA MRQFLQNATQ LQLFKQFIDG RLDLLNSGEG FSDVFEEEIN MGEYAGSDKL YHQWLSTVRK GSGAILNTVK TKANPAMKTV YKFAKDHAKM GIKEVKNRLK QKDIAENGCA PTPEEQLPKT APSPLVEAKD PKLREDRRPI TVHFGQVRPP RPHVVKRPKS NIAVEGRRTS VPSPEQNTIA TPATLHILQK SITHFAAKFP TRGWTSSSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57706
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol