Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DENN domain-containing protein 1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DENN domain-containing protein 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
212.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065997.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57706 |
Nombre | DENN domain-containing protein 1A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16071221
|
enQuireBio™
QP7858-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061221
|
enQuireBio™
QP7858-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16081221
|
enQuireBio™
QP7858-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16091221
|
enQuireBio™
QP7858-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001231
|
enQuireBio™
QP7858-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16011231
|
enQuireBio™
QP7858-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_065997.1 | |
DENN domain-containing protein 1A Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57706 | |
Research Use Only | |
DENND1A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSRIKQNPE TTFEVYVEVA YPRTGGTLSD PEVQRQFPED YSDQEVLQTL TKFCFPFYVD SLTVSQVGQN FTFVLTDIDS KQRFGFCRLS SGAKSCFCIL SYLPWFEVFY KLLNILADYT TKRQENQWNE LLETLHKLPI PDPGVSVHLS VHSYFTVPDT RELPSIPENR NLTEYFVAVD VNNMLHLYAS MLYERRILII CSKLSTLTAC IHGSAAMLYP MYWQHVYIPV LPPHLLDYCC APMPYLIGIH LSLMEKVRNM ALDDVVILNV DTNTLETPFD DLQSLPNDVI SSLKNRLKKV STTTGDGVAR AFLKAQAAFF GSYRNALKIE PEEPITFCEE AFVSHYRSGA MRQFLQNATQ LQLFKQFIDG RLDLLNSGEG FSDVFEEEIN MGEYAGSDKL YHQWLSTVRK GSGAILNTVK TKANPAMKTV YKFAKDHAKM GIKEVKNRLK QKDIAENGCA PTPEEQLPKT APSPLVEAKD PKLREDRRPI TVHFGQVRPP RPHVVKRPKS NIAVEGRRTS VPSPEQNTIA TPATLHILQK SITHFAAKFP TRGWTSSSH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |