Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7992-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001156980.1
DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
Research Use Only
DCAF4
Recombinant Protein
E. coli
MNKSRWQSRR RHGRRSHQQN PWFRLRDSED RSDSRAAQPA HDSGHGDDES PSTSSGTAGT SSVPELPGFY FDPEKKRYFR LLPGHNNCNP LTKESIRQKE MESKRLRLLQ EEDRRKKIAR MGFNASSMLR KSQLGFLNVT NYCHLAHELR LSCMERKKVQ IRSMDPSALA SDRFNLILAD TNSDRLFTVN DVKVGGSKYG IINLQSLKTP TLKVFMHENL YFTNRKVNSV CWASLNHLDS HILLCLMGLA ETPGCATLLP ASLFVNSHPG IDRPGMLCSF RIPGAWSCAW SLNIQANNCF STGLSRRVLL TNVVTGHRQS FGTNSDVLAQ QFALMAPLLF NGCRSGEIFA IDLRCGNQGK GWKATRLFHD SAVTSVRILQ DEQYLMASDM AGKIKLWDLR TTKCVRQYEG HVNEYAYLPL HVHEEEGILV AVGQDCYTRI WSLHDARLLR TIPSPYPASK ADIPSVAFSS RLGGSRGAPG LLMAVGQDLY CYSYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26094
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol