Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DDB1- and CUL4-associated factor 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001156980.1
ID de gen (Entrez) 26094
Nombre DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16052041
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7992-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16072041
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7992-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16062041
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7992-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082041
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7992-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092041
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7992-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16002051
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7992-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001156980.1
DDB1- and CUL4-associated factor 4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
26094
Research Use Only
DCAF4
Recombinant Protein
E. coli
MNKSRWQSRR RHGRRSHQQN PWFRLRDSED RSDSRAAQPA HDSGHGDDES PSTSSGTAGT SSVPELPGFY FDPEKKRYFR LLPGHNNCNP LTKESIRQKE MESKRLRLLQ EEDRRKKIAR MGFNASSMLR KSQLGFLNVT NYCHLAHELR LSCMERKKVQ IRSMDPSALA SDRFNLILAD TNSDRLFTVN DVKVGGSKYG IINLQSLKTP TLKVFMHENL YFTNRKVNSV CWASLNHLDS HILLCLMGLA ETPGCATLLP ASLFVNSHPG IDRPGMLCSF RIPGAWSCAW SLNIQANNCF STGLSRRVLL TNVVTGHRQS FGTNSDVLAQ QFALMAPLLF NGCRSGEIFA IDLRCGNQGK GWKATRLFHD SAVTSVRILQ DEQYLMASDM AGKIKLWDLR TTKCVRQYEG HVNEYAYLPL HVHEEEGILV AVGQDCYTRI WSLHDARLLR TIPSPYPASK ADIPSVAFSS RLGGSRGAPG LLMAVGQDLY CYSYS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.