Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6275-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000412.3
Cytokeratin 10 Protein
Research Use Only
KRT10
Recombinant Protein
E. coli
MSVRYSSSKH YSSSRSGGGG GGGGCGGGGG VSSLRISSSK GSLGGGFSSG GFSGGSFSRG SSGGGCFGGS SGGYGGLGGF GGGSFRGSYG SSSFGGSYGG IFGGGSFGGG SFGGGSFGGG GFGGGGFGGG FGGGFGGDGG LLSGNEKVTM QNLNDRLASY LDKVRALEES NYELEGKIKE WYEKHGNSHQ GEPRDYSKYY KTIDDLKNQI LNLTTDNANI LLQIDNARLA ADDFRLKYEN EVALRQSVEA DINGLRRVLD ELTLTKADLE MQIESLTEEL AYLKKNHEEE MKDLRNVSTG DVNVEMNAAP GVDLTQLLNN MRSQYEQLAE QNRKDAEAWF NEKSKELTTE IDNNIEQISS YKSEITELRR NVQALEIELQ SQLALKQSLE ASLAETEGRY CVQLSQIQAQ ISALEEQLQQ IRAETECQNT EYQQLLDIKI RLENEIQTYR SLLEGEGSSG GGGRGGGSFG GGYGGGSSGG GSSGGGHGGG HGGSSGGGYG GGSSGGGSSG GGYGGGSSSG GHGGSSSGGY GGGSSGGGGG GYGGGSSGGG SSSGGGYGGG SSSGGHKSSS SGSVGESSSK GPRY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3858
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol